Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IL-5 de ratón sin recubrimiento con placas
ELISA
Especificaciones
Número de acceso | P04401 |
---|---|
Intervalo del ensayo | 4-500 pg/ml |
Sensibilidad del ensayo | 4 pg/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | ELISA |
Alertas:
Contiene azida
Descripción
El kit de ELISA sin recubrimiento para interleucina-5 (IL-5) de ratón contiene reactivos, placas y pares de anticuerpos previamente emparejados para realizar enzimoinmunoanálisis de adsorción (ELISA) para detectar y cuantificar los niveles de proteína de IL-5 de ratón. El tampón de lavado y la solución de parada son necesarios para completar la reacción ELISA y se venden por separado. Principio del método Los ELISA están diseñados para medir la cantidad del objetivo enlazado entre un par de anticuerpos iguales. Un anticuerpo específico del objetivo se recubre en el fondo de los pocillos de una microplaca, que es un proceso nocturno. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma un sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original.
IL-5 is a cytokine that acts as a growth and differentiation factor for both B cells and eosinophils. IL-5 cytokine is a main regulator of eosinopoiesis, eosinophil maturation and activation. The elevated production of this cytokine is reported to be related to asthma or hypereosinophilic syndromes. The receptor of IL-5 cytokine is a heterodimer, whose beta subunit is shared with the receptors for interleukine 3 (IL3) and colony stimulating factor 2 (CSF2/GM-CSF). IL-5, together with those for interleukin 4 (IL4), interleukin 13 (IL13), and CSF2, form a cytokine gene cluster on chromosome 5. IL-5, IL4, and IL13 are found to be regulated coordinately by long-range regulatory elements spread over 120 kilobases on chromosome 5q31.Especificaciones
P04401 | |
4 pg/mL | |
ELISA | |
Ratón | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
GDCF-2,HC11,HSMCR30,MCAF,MCP-1,MCP1,SCYA2,SMC-CF | |
HRP | |
100 μl de líquido de lavado, 100 μl de suero, 100 μl de sobrenadante | |
Interleucina-5 | |
1 h 45 min |
4-500 pg/ml | |
Biotina | |
Líquido de lavado, Sobrenadante, Suero | |
ELISA | |
16191 | |
Anticuerpo de captura: Anticuerpo pretitulado; purificado, Anticuerpo de detección: Anticuerpo pretitulado; conjugado con biotina, Estándar: Proteína recombinante para generar la curva estándar y calibrar las muestras, Tampón de recubrimiento 10X: Tampón para la siembra en placa del anticuerpo de captura, Diluyente 5X ELISA/ELISPOT: Tampón para bloquear y diluir la enzima y el anticuerpo de detección, Enzima: Avidina-HRP pretitulada, Sustrato: Solución de TMB 1X, Certificado de análisis: Instrucciones específicas del lote para la dilución de anticuerpos y estándares, Placa de 96 pocillos: Corning Costar 9018 (incluido con el producto n.º que termina en sufijos -22; -76; -86), 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86) | |
RUO | |
De 2 °C a 8 °C | |
Ratón | |
24 h 30 min |
Para uso exclusivo en investigación