Learn More
Welch-Ilmvac™ Bombas de diafragma de accionamiento directo de dos etapas sin aceite y secas; presión máxima de < 8 Mbar
Las bombas secas de diafragma, sin aceite, Welch-Ilmvac™ están disponibles en un formato estándar. Con un accionamiento directo de dos etapas, estas bombas pueden alcanzar una presión máxima de <8 Mbar a niveles de ruido de <44 dB. Se suministran con un silenciador de escape.
Marca:  Welch-Ilmvac™ 411522
Código de producto. 12622895
  • en la oferta / cada uno
La promoción definitiva de equipamiento de laboratorio
Usar código promocional 24075 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-11-2025
Descripción
  • Tipo de producto: Bomba de diafragma
  • Sin aceite: Sí
  • Aplicación: Resistencia estándar
  • Número de etapas: Dos
  • Tipo de unidad: Accionamiento directo
  • Presión máxima: menos de 8 Mbar
  • Nivel de ruido: menos de 44 dB
  • Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Accionamiento directo
16,7/18 l/min
225 mm
< 44 dB
6,5 kg
50/60 Hz
195 mm
16,7/18 l/min
Sin aceite
2
230 V
Silenciador de escape
230 V, 50/60 Hz, 60 W
MP 101 Z
60 W
Bomba de diafragma sin aceite
147 mm
Sistema de vacío
2
Resistencia estándar
< 8 Mbar
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Welch-Ilmvac™ Bombas de diafragma de accionamiento directo de dos etapas sin aceite y secas; presión máxima de < 8 Mbar > Modelo: MP 101 Z; n.º de cabezales de bomba: 2; desplazamiento de aire: 16,7/18 l/min