Learn More
Welch-Ilmvac™ Seco, sin aceite, de una etapa, bomba de diafragma de servicio estándar, MP 105 E, presión final <60 Mbar
Las bombas de diafragma Welch-Ilmvac™ secas, sin aceite, de una etapa y para servicio estándar (MP 105 E) pueden suministrar una presión final de <60 Mbar a niveles de ruido de <45 dB. Se suministran con un silenciador de escape.
Marca:  Welch-Ilmvac™ 411421
840.23 EUR hasta el 2025-07-31
Use el código promocional "24075" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11757839
  • 1055.00€ / cada uno
La promoción definitiva de equipamiento de laboratorio
Usar código promocional 24075 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 03-10-2025
Descripción
  • Tipo de producto: Bomba de diafragma
  • Sin aceite: Sí
  • Número de etapas: Una
  • Aplicación: Resistencia estándar
  • Desplazamiento de aire: 15/16,6 l/min
  • Presión máxima: Menos de 60 Mbar
  • Nivel de ruido: Menos de 45 dB
  • Dimensiones (An × Pr × Al): 235 mm x 140 mm x 277 mm
  • Peso: 6,25 kg
  • Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Accionamiento directo
8/9,1 l/min
140 mm
68 W
Bomba de diafragma sin aceite
277 mm
Sistema de vacío
2
Resistencia estándar
<60 Mbar
Silenciador de escape
115/230 V 68 w
MP 105 E
6,25 kg
50/60 Hz
235 mm
15/16,6 l/min
Sin aceite
1
230 V