Learn More
MP Biomedicals™ Solución salina tamponada con fosfato 1X, de Dulbecco, sin magnesio ni calcio
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
6 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
3 litros
Descripción
- Número de orden de compra (MDL): MFCD00131855
- Formato: Solución
- pH: desde 7 hasta 7,6
- Osmolalidad: 270 a 305 mm/kg
Para la manipulación y el cultivo de células de mamíferos
Especificaciones
Especificaciones
Color | Transparente |
Contenido y almacenamiento | De 15° a 30 °C |
Dilución | 1 X |
Tipo de producto | Solución salina tamponada con fosfato |
Cantidad | 6 x 500 mL |
Formulación | 200 mg/l de cloruro de potasio, 200 mg/l de fosfato dihidrógeno de potasio, 8000 mg/l de cloruro de sodio, 1150 mg/l de fosfato de sodio dibásico |
pH | Desde 7 hasta 7,6 |
Formulario | Líquido |