Learn More
MP Biomedicals™ Aprotinina
215.00€ - 1055.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Formulario Polvo
Tipo de producto Aprotinina
Esterilidad Estéril
pH Desde 5 hasta 7
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11424932
Ver documentos
MP Biomedicals™
0219455925
25 mg
419.00€
25 miligramos
11414932
Ver documentos
MP Biomedicals™
0219455910
10 mg
215.00€
10 miligramos
11434932
Ver documentos
MP Biomedicals™
0219455980
100 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Reactivo de disociación celular aislado del pulmón bovino. Liofilizado.
Especificaciones
Especificaciones
de 4 °C
Aprotinina
Desde 5 hasta 7
Polvo
Estéril
Pulmón bovino
Documentos
Product Certifications
Título del producto
MP Biomedicals™ Aprotinina