Learn More
MP Biomedicals™ Kit de aislamiento de ADN Gnome™
Gnome™ DNA Isolation Kit offers a rapid and efficient method for isolation of high molecular weight genomic DNA from bacteria, plant, yeast, blood cells and other mammalian cells and tissues of all types.
Marca: MP Biomedicals™ 112010400
Descripción
No se requieren extracciones orgánicas y puede aislarse hasta 100 μg de ADN por preparación. El kit GNOME™ utiliza mezcla de RNasa para eliminar el ARN inmediatamente después de la lisis y mezcla de proteasa para degradar rápidamente las proteínas celulares. Esto es seguido por una técnica patentada “de precipitación salina” que evita la necesidad de fenol, cloroformo u otras extracciones orgánicas. El ADN puede ser bobinado, extraído con fórceps o centrifugado y disuelto en TE. El kit de aislamiento de ADN GNOME™ se utiliza para aislar rápida y eficientemente ADN genómico de alto peso molecular de células y tejidos de cualquier tipo, incluyendo células de bacterias, levaduras, plantas y animales. Cada preparación con el kit GNOME™ produce hasta 100 μg de ADN genómico. El ADN aislado por el procedimiento GNOME™ es adecuado para la digestión de enzimas de restricción o amplificación de PCR en tan solo 1 hora después de la lisis celular.
Especificaciones
Kit | |
Cell Lysis/Denaturing Solution, RNase Mixx, Protease Mixx, Salt Out Mixture, Cell Suspension Solution | |
Cell Lysis/Denaturing Solution pH range: 6.2 to 6.9, Salt-out Mixture pH range: 6.0 to 6.8, Cell Suspension Solution pH range: 8.0 to 8.2 | |
20 to 50 mg wet weight bacterial cell pellet, Up to 250 mg plant tissue, 2 to 5 x 107 nucleated white blood cells, 50 to 250 mg mammalian tissue, ∼1 to 5 x 108 yeast cell pellet |
Blood, Tissues, Yeast, Bacteria, Plant | |
25 preparaciones | |
Kit de aislamiento de ADN Gnome™ | |
100μ g |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: sodium dodecyl sulphate
Solo uso de investigación (siglas RUO en inglés). Preparado para el etiquetado CE IVD de aplicaciones clínicas.