Learn More
MP Biomedicals™ Human Albumin, 30%
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
:
Human Albumin; 50mL
Descripción
- CAS Number: 70024-90-7
- EC Number: 274-272-6
- MDL Number: MFCD00081418
- Format: solution
- Isoelectric point: 4.7
- Supplied at pH 7, without any preservative
- Sterile with purity >96%
For immunoassays and mammalian cell culture
Especificaciones
Especificaciones
Concentración | 30g/dL |
Para utilizar con (aplicación) | Immunoassay, Mammalian Cell Culture |
Formulación | Supplied at a pH 7.1 ±0.3 and contains 0.1% Sodium Azide as a preservative |
Nombre | Human Albumin (30% Solution) |
Intervalo de pH | 7.1 |
Cantidad | 50 mL |
Fuente | Human |
Requisitos de almacenamiento | 2° to 8°C |
Formulario | Solution |