Learn More
MP Biomedicals™ Cinta de sellado para microplacas
Adecuado para todas las microplacas para almacenamiento a corto y largo plazo. Proporciona un sellado hermético para minimizar la evaporación y la condensación.
Marca: MP Biomedicals™ 097742000
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Acetato | |
1 Roll | |
Cinta de sellado para microplacas |
Unidad | |
Adecuado para todas las microplacas para almacenamiento a corto y largo plazo. Proporciona un sellado hermético para minimizar la evaporación y la condensación. |