Learn More
MP Biomedicals™ Mezclas de sales de cultivo vegetal
Plant Culture Salt Mixtures are for the molecular testing of plants and plant-derived samples for improving the productivity, quality, and disease resistance of plants.
Marca: MP Biomedicals™ 092623022
55.15 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24331" para aplicar la oferta.
Descripción
- Listo para su uso
- La formulación del líquido se prepara de acuerdo con la especificación original, salvo que se indique lo contrario
- Disponible en diferentes tamaños de envases, listas para usar y formulaciones líquidas
Especificaciones
de 4 °C | |
Mezcla de sal basal de Murashige y Skoog | |
Desde 3,5 hasta 4,5 | |
Soluble in water |
Polvo | |
Solution | |
1 x 10 L |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sólido comburente Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Gefahrenhinweis
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Sicherheitshinweis
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Contém: Potassium Nitrate, Ammonium Nitrate, Calcium Chloride, ZincSulfate (Pentahydrate), Boric Acid
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.