Learn More
MP Biomedicals™ Factores de fijación del hidrobromuro de poli-D-lisina
Facilita la adherencia, apego y propagación en el cultivo de células adherentes
107.00€ - 260.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | de -20 °C |
---|---|
Tipo de producto | Poli-D-lisina |
Esterilidad | No estéril |
Fuente | Sintético |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11446632
|
MP Biomedicals™
0215017525 |
25 mg |
147.00€
25 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11436632
|
MP Biomedicals™
0215017510 |
10 mg |
107.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11456632
|
MP Biomedicals™
0215017550 |
50 mg |
260.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
No estéril
Especificaciones
de -20 °C | |
Poli-D-lisina | |
No estéril | |
Sintético |