Learn More
MP Biomedicals™ Factores de fijación del hidrobromuro de poli-L-lisina: ≥70 000 MW
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Esterilidad:
No estéril
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Descripción
Disponibles no estériles o irradiados con gamma.
Especificaciones
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | de -20 °C |
Tipo de producto | Poli-L-lisina |
Esterilidad | No estéril |
Cantidad | 100 mg |
Fuente | Sintético |