Learn More
MP Biomedicals™ Kit de cóctel inhibidor de proteasa
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
Unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Este práctico kit contiene los siguientes inhibidores de proteasa en viales con peso previo, para preparar 100 ml de cóctel de inhibidores:
- AEBSF: 40 mg
- EDTA-Na2: 500 mg
- Leupeptina 0,1mg
- Pepstatina A 0,1mg
Especificaciones
Especificaciones
Incluye | Clorhidrato de AEBSF, EDTA dihidrato de disodio, leupeptina hemisulfato y pepstatina A. |
Tipo de producto | Cóctel inhibidor de proteasa |
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
Para utilizar con (aplicación) | Inhibidor de proteasa |
Cantidad | Unidad |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Protease Inhibitor Cocktail
- Peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en de acuerdo con todaslas regulaciones locales, regionales, nacionales e internac.