Learn More
MP Biomedicals™ Proteína A, grado de unión de Fc
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
Descripción
- Capacidad de unión: 12-15 mg de lgG humana/mg de sólido
- Material truncado de carboxilo que contiene 301 residuos de aminoácidos
- Polvo blanco liofilizado
- Fuente: Staphylococcus aureus, cepa Cowan 1
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad de unión | De 12 a 15 mg de lgG humana/mg de sólido |
Para utilizar con (aplicación) | Para la detección de inmunoglobulinas, purificación |
Contenido y almacenamiento | de -20 °C |
Cantidad | 1 mg |
Formulario | Polvo liofilizado |