Learn More
MP Biomedicals™ RapidPURE™ Plasmid Mini Kit
RapidPURE™ Plasmid Mini Kit for use in routine molecular biology applications such as fluorescent and radioactive sequencing and cloning.
602.08€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente (de 15 °C a 30°C) |
---|---|
Formato | Kit |
Tipo de muestra | Plasmid Prep |
Para utilizar con (aplicación) | Aísle hasta 20 ug de ADN plasmídico de 1,5 ml de bacterias cultivadas durante la noche |
Tipo de producto | Kit de aislamiento plasmídico |
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15797879
|
MP Biomedicals™
112066600 |
300 preparaciones | N/A | ||||||
Descripción
- The Kit is designed to isolate up to 20 μg of plasmid DNA from 1.5 mL of an overnight bacterial culture.
- All steps can be carried out in either a microcentrifuge or vacuum manifold.
Especificaciones
Almacenar a temperatura ambiente (de 15 °C a 30°C) | |
Plasmid Prep | |
Kit de aislamiento plasmídico |
Kit | |
Aísle hasta 20 ug de ADN plasmídico de 1,5 ml de bacterias cultivadas durante la noche |
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.