Learn More
MP Biomedicals™ SPIN Module and Recovery Tubes
Designed for optimal performance, providing the purest DNA faster than ever, and with no matrix carry-over. SPIN Module and Recovery Tubes are applied in molecular biology for their ability to separate particles from solutions in a few seconds.
Marca: MP Biomedicals™ 112080600
Descripción
- El módulo de centrifugación proporciona separaciones más rápidas y limpias que los métodos tradicionales tales como columnas, filtros o centrifugación simple
- Cuando se utilizan con los protocolos GENECLEAN™ o MERmaid™, combinan la velocidad, eficiencia y selectividad de la reacción de unión GLASSMILK™ con una ejecución incluso más rápida de los pasos de separación, lavado y elución
Especificaciones
Temperatura ambiente | |
Los módulos de CENTRIFUGACIÓN se aplican en biología molecular por su capacidad para separar las partículas de las soluciones en unos segundos | |
60 filtros/tubos de recogida |
Lysate or other suspension | |
Módulo de CENTRIFUGACIÓN y tubos de recuperación | |
500 to 700 μL liquid per centrifugation, Larger volumes require multiple loadings |
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.