Learn More
MP Biomedicals™ Factores de transporte
752.00€ - 776.98€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | de -20 °C |
---|---|
Tipo de producto | Transferrina |
Cantidad | 1 g |
Fuente | Plasma humano agrupado |
Código de producto | Marca | pH | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | pH | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11424286
|
MP Biomedicals™
08823431 |
6,8 |
752.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11414286
|
MP Biomedicals™
08823411 |
7,24 | N/A | ||||||
Descripción
Los factores de transporte son proteínas que permiten transportar pequeños metabolitos a las células en forma utilizable. La transferrina une el hierro y lo pone a disposición de las células en una forma reconocible.
†Contains <1.0% iron.
Especificaciones
de -20 °C | |
Transferrina | |
1 g | |
Plasma humano agrupado |