Learn More
MTM1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | MTM1 |
---|---|
Concentración | 0.35 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16852354
|
Proteintech
13924-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16842354
|
Proteintech
13924-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Human MTM1, a 603 amino-acid protein, is mutated in myotubular myopathy. The largely related protein hMTMR2 is found mutated in a recessive form of Charcot-Marie-tooth neuropathy. Myotubularin is primarily a lipid phosphatase that acts on hosphatidylinositol 3-monophosphate and is involved in the regulation of the phosphatidylinositol 3-kinase (PI 3-kinase) pathway and membrane trafficking. Wildtype myotubularin can directly dephosphorylate PI 3-P and PI 4-P in vitro. Thus, it decreases PI 3-P levels by down-regulating PI 3-K activity and by facilitating the degradation of PI 3-P.Especificaciones
MTM1 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q13496, Q6AXQ4, Q9Z2C5 | |
17772, 288762, 4534 | |
MTM1 Fusion Protein Ag4940 | |
Primary | |
-20°C | |
MTM1 |
0.35 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CG2, CNM, MTM1, MTMX, Myotubularin, myotubularin 1, XLMTM | |
Mtm1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |