Learn More
Nabertherm Horno de mufla serie L
Los elementos calefactores en los tubos de soporte que irradian libremente hacia la cámara del horno proporcionan tiempos de calentamiento especialmente cortos. El aislamiento resistente y ligero de ladrillo resistente permite una temperatura máxima de trabajo de 1300 °C.
4559.40€ - 5171.40€
Especificaciones
Capacidad (métrico) 9 l
Temperatura (métrico) 1300 °C
Dimensiones interiores (F x An x Al) 240 × 230 × 170 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 525 × 530 × 630 mm
Peso (métrico) 60 kg
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Control de temperatura Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Control de temperatura Precio Cantidad y disponibilidad  
15446702
Ver documentos
Nabertherm
L-092S3RN3
B410 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15456702
Ver documentos
Nabertherm
L-092S3TN3
C450 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Maximum Temperature: 1300 °C
  • Heating from two sides
  • Heating elements on support tubes ensure free heat radiation and a long service life
  • Multi-layer insulation with robust lightweight refractory bricks in the furnace chamber
  • Housing made of sheets of textured stainless steel
  • Dual shell housing for low external temperatures and stability
  • Optional lift door with hot surface facing away from the operator
  • Adjustable air inlet in the furnace door
  • Exhaust air outlet in rear wall of furnace
  • Solid state relays provide for low-noise operation
  • Defined application within the constraints of the operating instructions
  • NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive
Especificaciones
Especificaciones
9 l
240 × 230 × 170 mm
60 kg
1300 °C
525 × 530 × 630 mm