Learn More
Nabertherm Muffle Furnace SKM with Lift Door
Para su uso con aplicaciones que impliquen sustancias agresivas.El horno incluye mufla de cerámica con calentamiento integrado desde los cuatro lados.
4314.60€ - 4947.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) 9 l
Temperatura (métrico) 1100 °C
Dimensiones interiores (F x An x Al) 240 × 230 × 170 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 505 × 490 × 900 mm
Peso (métrico) 50 kg
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Control de temperatura Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Control de temperatura Precio Cantidad y disponibilidad  
15978360
Ver documentos
Nabertherm
LM092H1RN1
B410 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15988360
Ver documentos
Nabertherm
LM092H1TN1
C450 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Maximum Temperature: 1100 °C
  • Muffle heated from four sides
  • Furnace chamber with embedded ceramic muffle, high resistance to aggressive gasses and vapours
  • Dual shell housing made of sheets of textured stainless steel
  • Only fiber materials are used which are not classified as carcinogenic according to TRGS 905, class 1 or 2
  • Flap door can be used as work platform or lift door
  • Adjustable working air inlet in the door
  • Exhaust air outlet in rear wall of furnace
  • Solid state relays provide for low-noise operation
  • Defined application within the constraints of the operating instructions
  • NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive
Especificaciones
Especificaciones
9 l
240 × 230 × 170 mm
50 kg
1100 °C
505 × 490 × 900 mm