Learn More
MP Biomedicals™ Medio Murashige y Skoog
Código de producto. 11424865 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 x 1 L
1 x 10 L
1 x 50 L
Tipo de producto:
Medio basal Murashige y Skoog
Murashige y Skoog medio
Contenido y almacenamiento:
De 0° a 5 °C
de 4 °C
Tamaño de la unidad:
10 litros
50 litros
Todos los medios de cultivo celular vegetales se fabrican a partir de reactivos y productos químicos de alta calidad
  • Cada formulación se prepara de acuerdo con la especificación original, salvo que se indique lo contrario
  • Los lotes de medios terminados son probados de células vegetales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Polvo
Tipo de producto Murashige y Skoog medio
Sin aditivos Sin sacarosa, Sin agar, Sin IAA, Sin cinetina
Cantidad 10 x 1 L
Formato Solution
pH Desde 4,80 hasta 5,65
Contenido y almacenamiento de 4 °C
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Murashige and Skoog Medium, without Sucrose, Agar, IAA, and Kinetin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .