Learn More
Thermo Scientific Chemicals Murexida
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
Especificaciones
Especificaciones
Color | Incoloro a blanco |
Descripción | Cristales y/o trozos |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 500 g |
Tipo | Murexida |