Learn More
MYBPC3 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 3C8F8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | MYBPC3 |
---|---|
Clon | 3C8F8 |
Concentración | 500 μg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16820336
|
Proteintech
67608-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16810336
|
Proteintech
67608-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The MYBPC3 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human MYBPC3. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig antigen. The MYBPC3 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
MYBPC3 | |
500 μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
4607 | |
Primary |
3C8F8 | |
Western Blot, Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
Human, Mouse, Rat, Pig | |
IgG1 |