Learn More
Lonza™ Juego de detección de micoplasma Mycoalert™
Click to view available options
Cantidad:
100 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
Rápido y cómodo &
- Simplemente añada dos reactivos al sobrenadante de cultivo
- Realice dos lecturas de luminiscencia
- Resultados en < 20 minutos
- Fácil interpretación de los resultados
- Detecta todas las contaminaciones mollicutes comunes (Micoplasma, Acholeplasma, Entomoplasma y Spiroplasma; excepto Ureaplasma)
- Interferencia insignificante con los componentes de los medios
Especificaciones
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | De 2 a 8 °C |
Tipo de célula | Mammalian Cells |
Tipo de producto | Detección de micoplasma |
Cantidad | 100 pruebas |