Learn More
Mioinositol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Un agente lipotrópico
75.00€ - 176.00€
CAS 87-89-8
Formula molecolare C6H12O6
Molecular Weight (g/mol) 180.156
Numero MDL MFCD00077932
InChI Key CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol
PubChem CID 892
ChEBI CHEBI:24848
IUPAC Name Ciclohexano-1,2,3,4,5,6-hexol
SMILES C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Quantità Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantità Precio Cantidad y disponibilidad  
15423539
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60828.22
100 g
75.00€
100 g
15433539
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60828.36
500 g
176.00€
500 g
Descripción
Descripción
A lipotropic agent
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
87-89-8
180.156
CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
892
Ciclohexano-1,2,3,4,5,6-hexol
C6H12O6
MFCD00077932
scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol
CHEBI:24848
C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O
Especificaciones
myo-Inositol
222°C to 227°C
Odorless
MFCD00077932
14,4978
CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
Ciclohexano-1,2,3,4,5,6-hexol
892
180.16
Polvo cristalino
87-89-8
Blanco
C6H12O6
1907329
scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol
C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O
180.156
CHEBI:24848
99%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 201-781-2
missing translation for 'rtecsNumber' : NM7520800
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes