Learn More
Myosin Light Chain 2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Zebrafish, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | Myosin Light Chain 2 |
---|---|
Concentración | 0.22 mg/mL |
Aplicaciones | Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16847603
|
Proteintech
10906-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16837603
|
Proteintech
10906-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Thus gene encodes the regulatory light chain associated with cardiac myosin beta heavy chain. Ca+ triggers the phosphorylation of regulatory light chain that in turn triggers contraction. Mutations in this gene are associated with mid-left ventricular chamber type hypertrophic cardiomyopathy.Especificaciones
Myosin Light Chain 2 | |
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human, Zebrafish | |
P08733, P10916, P51667 | |
17906, 363925, 4633, 677750 | |
Myosin Light Chain 2 Fusion Protein Ag1356 | |
Primary | |
-20°C | |
MYL2 |
0.22 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CMH10, MLC 2, MLC 2v, MLC2, MLC2V, MYL2, Myosin Light Chain 2 | |
Myl2, myl2b | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |