Learn More
Diclorhidrato de N-(1-naftil)etilenediamina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403387
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
CAS: 1465-25-4 | C12H16Cl2N2 | 259.174 g/mol
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride acts as a coupling agent for the spectrophotometric determination of aromatic amines, aminophenols, phenylenediamines, dinitroanilines, chloroanilines, thiols and sulfonamides. It is also used in the quantitative analysis of nitrate and nitrite in water samples by colorimetry. It is involved in the preparation of (N-1-naphthyl-ethylenediamine)-dichloroplatinum(II) by reacting with potassium tetrachloroplatinate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el diclorhidrato de N-(1-naftil)etilenodiamina actúa como agente de acoplamiento para la determinación espectrofotométrica de aminas aromáticas, aminofenoles, fenilendiaminas, dinitroanilinas, cloroanilinas, tioles y sulfonamidas. También se utiliza en el análisis cuantitativo de nitrato y nitrito en muestras de agua por colorimetría. Participa en la preparación de (N-1-naftil-etilenodiamina)-dicloroplatino (II) reaccionando con tetracloroplatinato de potasio.
Solubilidad
soluble en agua caliente, alcohol, ácido clorhídrico diluido y acetona.
Notas
higroscópico. Sensible a la luz. Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, ácidos halógenos y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1465-25-4
Fórmula molecular C12H16Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 259.174
Número MDL MFCD00012556
Clave InChI MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, n1-naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, marshall's reagent, n-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, ccris 425, unii-h734599kjl, 1,2-ethanediamine, n-1-naphthalenyl-, dihydrochloride, 2-1-naphthylamino ethylamine 2hcl, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
PubChem CID 15106
ChEBI CHEBI:53452
Nombre IUPAC N'-naftaleno-1-iletano-1,2-diamina; diclorhidrato
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride
Punto de fusión 191°C to 199°C
Cantidad 50 g
Beilstein 3707471
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Índice Merck 14,6409
Información de solubilidad Soluble in hot water,alcohol,dilute hydrochloric acid and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.18
Porcentaje de pureza 96%