Learn More
N-(1-Naftil)etilenodiamina, diclorhidrato, 98+ %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10582194 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
N-(1-naftil)etilenodiamina, diclorhidrato, +98 %, C12H14N2.2ClH, número CAS-1465-25-4
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1465-25-4
Número MDL MFCD00012556
Clave InChI MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, n1-naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, marshall's reagent, n-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, ccris 425, unii-h734599kjl, 1,2-ethanediamine, n-1-naphthalenyl-, dihydrochloride, 2-1-naphthylamino ethylamine 2hcl, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
PubChem CID 15106
ChEBI CHEBI:53452
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(1-Naphthyl)ethylenediamine, dihydrochloride
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Información de descomposición 200°C
Punto de fusión 200.0°C
Color Beige a blanco o rosa
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (on dry substance) (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C12H14N2·2ClH
Fórmula lineal C10H7NHCH2CH2NH2·2HCl
Cantidad 500 g
Beilstein 12, II, 699
Sensibilidad (to sulfanilamide) Passes
Índice Merck 15, 6491
Información de solubilidad Passes test
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl
Nombre IUPAC N'-naftaleno-1-iletano-1,2-diamina; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 259.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.17
Porcentaje de pureza 98+%
Grado Reactivo ACS
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-(1-Naphthyl)ethylenediamine, dihydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.