Learn More
N-(1-naftil)etilenediamina, diclorhidrato, para análisis de ACS, ≥ 98 %, MP Biomedicals™
Código de producto. p-4495710 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
CAS 1465-25-4
Fórmula molecular C12H16Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 259.174
Clave InChI MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, n1-naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, marshall's reagent, n-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, ccris 425, unii-h734599kjl, 1,2-ethanediamine, n-1-naphthalenyl-, dihydrochloride, 2-1-naphthylamino ethylamine 2hcl, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
PubChem CID 15106
ChEBI CHEBI:53452
Nombre IUPAC N'-naftaleno-1-iletano-1,2-diamina; diclorhidrato
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(1-Naphthyl)Ethylenediamine)
Nombre de nota For ACS analysis
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98%
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.18
Grado Reactivo ACS
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-(1-Naphthyl)ethylenediamine Dihydrochloride, ACS
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: N-(1-napthyl)ethylenediamine dihydrochloride