Learn More
N-[2-(4-Aminofenoxi)etil]-N,N-dimetilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3486292
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
CAS 62345-76-0
Fórmula molecular C10H16N2O
Peso molecular (g/mol) 180.25
Número MDL MFCD07801177
Clave InChI CCCVQPGAXZNTIL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-dimethylamino ethoxy aniline, 4-2-dimethylamino-ethoxy-phenylamine, 4-2-dimethylaminoethoxy aniline, n-2-4-aminophenoxy ethyl-n,n-dimethylamine, benzenamine,4-2-dimethylamino ethoxy, 2-4-aminophenoxy ethyl dimethylamine, 4-2-dimethoxyaminoethoxy aniline, 4-2-dimethylaminoethyloxy aniline, 4-2-dimethylaminoethyloxy-aniline
PubChem CID 6484655
Nombre IUPAC 4-[2-(dimetilamino)etoxi]anilina
SMILES CN(C)CCOC1=CC=C(N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[2-(4-Aminophenoxy)ethyl]-N, N-dimethylamine
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.25
Porcentaje de pureza 95%