Learn More
N-(2-Cianoetil)-N-(2-hidroxietil)anilina, 98 %, Thermo Scientific™
27.70€ - 49.30€
CAS | 92-64-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C11H14N2O |
Peso molecular (g/mol) | 190.246 |
Número MDL | MFCD00035705 |
Clave InChI | WZJJWQVBLSPALW-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | n-cyanoethyl-n-hydroxyethylaniline, n-2-cyanoethyl-n-2-hydroxyethyl aniline, emery 5724, n-cyanoethyl-hydroxyethyl aniline, propanenitrile, 3-2-hydroxyethyl phenylamino, n-cyanoethyl-n-hydroxyethyl aniline, aniline, n-cyanoethyl-n-hydroxyethyl, 3-2-hydroxyethyl phenylamino propanenitrile, 3-n-2-hydroxyethyl anilino propiononitrile, propionitrile, 3-2-hydroxyethyl phenylamino |
PubChem CID | 113349 |
Nombre IUPAC | 3-[N-(2-hidroxietil)anilino]propanenitrilo |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)N(CCC#N)CCO |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
AplicacionesLa N-(2-cianoetil)-N-(2-hidroxietil)anilina es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con bases y agentes oxidantes.
92-64-8 | |
190.246 | |
WZJJWQVBLSPALW-UHFFFAOYSA-N | |
113349 | |
C1=CC=C(C=C1)N(CCC#N)CCO |
C11H14N2O | |
MFCD00035705 | |
n-cyanoethyl-n-hydroxyethylaniline, n-2-cyanoethyl-n-2-hydroxyethyl aniline, emery 5724, n-cyanoethyl-hydroxyethyl aniline, propanenitrile, 3-2-hydroxyethyl phenylamino, n-cyanoethyl-n-hydroxyethyl aniline, aniline, n-cyanoethyl-n-hydroxyethyl, 3-2-hydroxyethyl phenylamino propanenitrile, 3-n-2-hydroxyethyl anilino propiononitrile, propionitrile, 3-2-hydroxyethyl phenylamino | |
3-[N-(2-hidroxietil)anilino]propanenitrilo |
Especificaciones
N-(2-Cyanoethyl)-N-(2-hydroxyethyl)aniline | |
1.12 | |
C11H14N2O | |
MFCD00035705 | |
n-cyanoethyl-n-hydroxyethylaniline, n-2-cyanoethyl-n-2-hydroxyethyl aniline, emery 5724, n-cyanoethyl-hydroxyethyl aniline, propanenitrile, 3-2-hydroxyethyl phenylamino, n-cyanoethyl-n-hydroxyethyl aniline, aniline, n-cyanoethyl-n-hydroxyethyl, 3-2-hydroxyethyl phenylamino propanenitrile, 3-n-2-hydroxyethyl anilino propiononitrile, propionitrile, 3-2-hydroxyethyl phenylamino | |
WZJJWQVBLSPALW-UHFFFAOYSA-N | |
3-[N-(2-hidroxietil)anilino]propanenitrilo | |
113349 | |
98% |
92-64-8 | |
107°C to 110°C (15 mmHg) | |
1.5705 | |
2369849 | |
Not miscible or difficult to mix with water. | |
C1=CC=C(C=C1)N(CCC#N)CCO | |
190.246 | |
190.25 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 202-174-5
missing translation for 'rtecsNumber' : UG2905000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes