Learn More
N-(2-Fluorobencil)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15413258
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 940362-32-3
Fórmula molecular C13H12FN
Peso molecular (g/mol) 201.24
Número MDL MFCD06408526
Clave InChI HPLOQKBWLYWYHE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-2-fluorophenyl methyl aniline, n-2-fluorobenzyl aniline, n-phenyl-2-fluorobenzylamine
PubChem CID 4711891
Nombre IUPAC N-[(2-fluorofenil)metil]anilina
SMILES FC1=CC=CC=C1CNC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Fluorobenzyl)aniline
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.24
Porcentaje de pureza 97%