Learn More
N-(3-Acetil-4-hidroxifenil)butiramida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492958
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
CAS: 40188-45-2 | C12H15NO3 | 221.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40188-45-2
Fórmula molecular C12H15NO3
Peso molecular (g/mol) 221.26
Número MDL MFCD00798556
Clave InChI FGWZEOPEZISTTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-acetyl-4-butyramidophenol, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butanamide, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butyramide, ac-hophe-oh, unii-14qjb65r4v, 3'-acetyl-4'-hydroxybutyranilide, butanamide, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl, 5'-butyramido-2'-hydroxyacetophenone, acebutolol impurity c, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butanamid
PubChem CID 736331
Nombre IUPAC N-(3-Acetil-4-hidroxifenil)butanamida
SMILES CCCC(=O)NC1=CC=C(O)C(=C1)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butyramide
Punto de fusión 124°C to 126°C
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.26
Porcentaje de pureza 97%