Learn More
N-(3'-Aminopropil)pirrolidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-2691822 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
CAS: 23159-07-1 | C7H16N2 | 128.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23159-07-1
Fórmula molecular C7H16N2
Peso molecular (g/mol) 128.22
Número MDL MFCD00014100
Clave InChI VPBWZBGZWHDNKL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pyrrolidin-1-yl propan-1-amine, 1-3-aminopropyl pyrrolidine, 1-3-aminopropyl-pyrrolidine, 1-pyrrolidinepropanamine, n-3-aminopropyl pyrrolidine, 3-pyrrolidinopropylamine, 3-1-pyrrolidinyl propylamine, pyrrolidine, 1-3-aminopropyl, 3-pyrrolidin-1-ylpropylamine, 3-1-pyrrolidino propylamine
PubChem CID 31670
Nombre IUPAC 3-pirrolidin-1-ilpropan-1-amina
SMILES C1CCN(C1)CCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(3-Aminopropyl)pyrrolidine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.0140g/mL
Punto de ebullición 191°C to 193°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4700 to 1.472
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.014
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-(3-Aminopropyl)pyrrolidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.