Learn More
N-(3-formil-2-piridinil)-2,2-dimetilpropanamida, ≥90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10082124
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
CAS 86847-64-5
Fórmula molecular C11H14N2O2
Peso molecular (g/mol) 206.245
Número MDL MFCD01830170
Clave InChI ANABHCSYKASRRW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-3-formylpyridin-2-yl pivalamide, n-3-formyl-2-pyridinyl-2,2-dimethylpropanamide, n-3-formylpyridin-2-yl-2,2-dimethylpropanamide, n-3-formyl-pyridin-2-yl-2,2-dimethyl-propionamide, 2-2,2,2-trimethylacetamido pyridine-3-carboxaldehyde, 2-pivalylamino-pyridine-3-carboxyaldehyde, n-3-formyl-2-pyridinyl pivalamide, n-3-formyl 2-pyridyl-2,2-dimethylpropanamide, pubchem16526, acmc-20akc5
PubChem CID 736837
Nombre IUPAC N-(3-formilpiridin-2-yl)-2,2-dimetilpropanamida
SMILES CC(C)(C)C(=O)NC1=C(C=CC=N1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(3-Formyl-2-pyridinyl)-2, 2-dimethylpropanamide
% mín. CAS 90.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.24
Porcentaje de pureza 90%