Learn More
N-(4-cloro-2-butinil)ftalimida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7058451
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
CAS: 4819-69-6 | C12H8ClNO2 | 233.651 g/mol
N-(4-Chloro-2-butynyl)phthalimide is used to make other chemicals and as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-(4-cloro-2-butinil)ftalimida se utiliza para fabricar otros productos químicos y como producto farmacéutico intermedio.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4819-69-6
Fórmula molecular C12H8ClNO2
Peso molecular (g/mol) 233.651
Número MDL MFCD01318120
Clave InChI TXNDRPKNOXQAAO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-4-chloro-2-butynyl phthalimide, 2-4-chlorobut-2-yn-1-yl isoindoline-1,3-dione, 2-4-chlorobut-2-yn-1-yl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-4-chlorobut-2-yn-1-yl isoindole-1,3-dione, acmc-20akbi, n-4-chlorobut-2-ynyl phthalimide, 2-4-chlorobut-2-ynyl isoindole-1,3-dione, 2-4-chloro-2-butynyl isoindoline-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-4-chloro-2-butyn-1-yl, 2-4-chlorobut-2-yn-1-yl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione
PubChem CID 237537
Nombre IUPAC 2-(4-clorobut-2-inil)isoindol-1,3-diona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CC#CCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Chloro-2-butynyl)phthalimide
Punto de fusión 115°C to 120°C
Olor Nearly Odorless
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Beilstein 179626
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.66
Porcentaje de pureza 97%