Learn More
N-(5-Nitro-2-piridil)-1,2-etanediamina, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7030417
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29602-39-9
Fórmula molecular C7H10N4O2
Peso molecular (g/mol) 182.183
Número MDL MFCD00006254
Clave InChI ODHSPTHLPCXPTL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-aminoethylamino-5-nitropyridine, 5-nitro-2-pyridylaminoethyl-2-amine, n1-5-nitropyridin-2-yl ethane-1,2-diamine, n-5-nitropyridin-2-yl ethane-1,2-diamine, 2-aminoethyl 5-nitro 2-pyridyl amine, 1,2-ethanediamine,n1-5-nitro-2-pyridinyl, acmc-20aor8, 1,2-ethanediamine, n-5-nitro-2-pyridinyl, n-5-nitro-2-pyridyl ethylenediamine, 2aminoethyl 5-nitro 2-pyridyl amine
PubChem CID 122425
Nombre IUPAC N'-(5-nitropiridin-2-il)etano-1,2-diamina
SMILES C1=CC(=NC=C1[N+](=O)[O-])NCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(5-Nitro-2-pyridyl)-1,2-ethanediamine
Punto de fusión 126°C to 128°C
Cantidad 10 g
Número UN UN3259
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.18
Porcentaje de pureza 99%