Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-acetil-Asp-Glu-Val-Asp-al
Marca:  Thermo Scientific Chemicals J65204.M
Cantidad 1 mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15416789
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Reversible inhibitor of interleukin-1beta converting enzyme (ICE); also inhibits caspase-3 cleavage of poly(ADP-ribose) polymerase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
169332-60-9
C20H30N4O11
Ac-Asp-Glu-Val-Asp-CHO; Ac-DEVD-CHO
Especificaciones
1 mg
De - 30 °C a - 10 °C
169332-60-9
502,47
Sensible a la humedad
Polvo
Blanco
Inhibidor reversible de la enzima convertidora de interleuquina-1beta (ICE); también inhibe la fragmentación de la caspasa-3 de poli(ADP-ribosa) polimerasa
C20H30N4O11
Ac-Asp-Glu-Val-Asp-CHO; Ac-DEVD-CHO
N-acetil-Asp-Glu-Val-Asp-al
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos