Learn More
Thermo Scientific™ N-Acetil-Asp-Glu-Val-Asp p-nitroanilida
Un sustrato colorimétrico para caspasa-3
Marca: Thermo Scientific™ J65878.MB
Cantidad | 25mg |
---|
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
25mg | |
De - 30 °C a - 10 °C | |
189950-66-1 | |
638,58g/mol | |
Reactivo de transducción de la señal | |
GGXRLUDNGFFUKI-UHFFFAOYNA-N | |
4-{[1-({2-carboxy-1-[(4-nitrophenyl)carbamoyl]ethyl}carbamoyl)-2-methylpropyl]carbamoyl}-4-(3-carboxy-2-acetamidopropanamido)butanoic acid |
Blanco | |
Un sustrato colorimétrico para caspasa-3 | |
C26H34N6O13 | |
Ac-DEVD-pNA | |
Polvo | |
CC(C)C(NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(C)=O)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O | |
638.59 |