Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetil-D-glucosamina, 98+ %
La N-acetil-D-glucosamina, número CAS 72-87-7, es el isómero D del monómero derivado de glucosa que se encuentra en polisacáridos estructurales.
28.61€ - 166.19€
CAS 7512-17-6
Fórmula molecular C8H15NO6
Peso molecular (g/mol) 221.21
Número MDL MFCD00061615
Clave InChI OVRNDRQMDRJTHS-WZWLWIOANA-N
Nombre IUPAC N-[(3R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamide
SMILES CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11479983
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
A13047.09
10 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11489983
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
A13047.18
50 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11438770
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
A13047.22
100 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
N-Acetyl-D-glucosamine is used in the identification and characterization of N-acetyl-beta-D-hexoaminidase. It is also used in the treatment of osteoarthritis and inflammatory bowel disease (IBD), including ulcerative colitis and Crohn's disease. Further, it is used as a substrate in sialic acid production, cosmetics and in drug development research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en ácido clorhídrico concentrado, ácido sulfúrico, ácido fosfórico y ácido fórmico. Insoluble en agua, ácidos diluidos, álcalis diluidos, álcalis concentrados y disolventes orgánicos.
Notas
Higroscópico. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
7512-17-6
221.21
OVRNDRQMDRJTHS-WZWLWIOANA-N
CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
C8H15NO6
MFCD00061615
N-[(3R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamide
Especificaciones
N-Acetyl-D-glucosamine
213°C (decomposition)
C8H15NO6
1727589
Soluble in concentrated hydrochloric acid,sulfuric acid,phosphoric acid and formic acid. Insoluble in water,dilute acids,dilute alkalis,concentrated alkalis and organic solvents.
CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
221.21
7512-17-6
≥98%
MFCD00061615
Hygroscopic
OVRNDRQMDRJTHS-WZWLWIOANA-N
N-[(3R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamide
221.21
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-368-2
missing translation for 'tsca' : Sí
missing translation for 'storageNote' : Higroscópico
Recommended Storage : Mantener frío; almacenar bajo nitrógeno