Learn More
N-acetil-trans-4-hidroxi-L-prolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
178.00€ - 523.00€
CAS | 33996-33-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H11NO4 |
Peso molecular (g/mol) | 173.168 |
Número MDL | MFCD00037339 |
Clave InChI | BAPRUDZDYCKSOQ-RITPCOANSA-N |
Sinónimo | oxaceprol, n-acetyl-l-hydroxyproline, 2s,4r-1-acetyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, oxaceprol inn, ac-hyp-oh, l-proline, 1-acetyl-4-hydroxy-, 4r, unii-q0xv76b96l, ac-hydroxyproline, trans-1-acetyl-4-hydroxy-l-proline, jonctum |
PubChem CID | 65784 |
Nombre IUPAC | Ácido (2S,4R)-1-acetil-4-hidroxipirrolidina-2-carboxílico |
SMILES | CC(=O)N1CC(CC1C(=O)O)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11420218
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23767.09 |
10 g |
178.00€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11430218
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23767.18 |
50 g | N/A | ||||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
33996-33-7 | |
173.168 | |
BAPRUDZDYCKSOQ-RITPCOANSA-N | |
65784 | |
CC(=O)N1CC(CC1C(=O)O)O |
C7H11NO4 | |
MFCD00037339 | |
oxaceprol, n-acetyl-l-hydroxyproline, 2s,4r-1-acetyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, oxaceprol inn, ac-hyp-oh, l-proline, 1-acetyl-4-hydroxy-, 4r, unii-q0xv76b96l, ac-hydroxyproline, trans-1-acetyl-4-hydroxy-l-proline, jonctum | |
Ácido (2S,4R)-1-acetil-4-hidroxipirrolidina-2-carboxílico |
Especificaciones
N-Acetyl-trans-4-hydroxy-L-proline | |
33996-33-7 | |
Frasco de vidrio | |
84043 | |
BAPRUDZDYCKSOQ-RITPCOANSA-N | |
Ácido (2S,4R)-1-acetil-4-hidroxipirrolidina-2-carboxílico | |
65784 | |
99% |
131°C to 133°C | |
C7H11NO4 | |
MFCD00037339 | |
oxaceprol, n-acetyl-l-hydroxyproline, 2s,4r-1-acetyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, oxaceprol inn, ac-hyp-oh, l-proline, 1-acetyl-4-hydroxy-, 4r, unii-q0xv76b96l, ac-hydroxyproline, trans-1-acetyl-4-hydroxy-l-proline, jonctum | |
CC(=O)N1CC(CC1C(=O)O)O | |
173.168 | |
173.17 | |
Polvo cristalino |
Seguridad y manipulación
P280-P305+P351+P338-P310
H318.
missing translation for 'einecsNumber' : 251-780-6
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes