Learn More
N-Alilanilina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener alejado de agentes oxidantes y ácidos fuertes.
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener alejado de agentes oxidantes y ácidos fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-Allylaniline |
Color | Incoloro a marrón |
Densidad | 0.982 g/mL |
Punto de ebullición | 218°C to 220°C |
Temperatura de inflamación | 89°C (192°F) |
Fórmula lineal | C6H5NHCH2CH=CH2 |
Índice de refracción | 1.563 |
Cantidad | 25 g |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Nombre IUPAC | N-prop-2-enilanilina |