Learn More
N-[alfa-(4-Clorofenil)bencil]formamida, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15407898
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 202414-68-4
Fórmula molecular C14H12ClNO
Peso molecular (g/mol) 245.706
Clave InChI HDGOSEHHSVUCBO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo formamide, n-4-chlorophenyl phenylmethyl, n-4-chlorophenyl phenyl methyl formamide, n-4-chlorobenzhydryl formamide, n-4-chlorophenyl-phenylmethyl formamide, n-4-chlorophenyl phenylmethyl-formamide
PubChem CID 10377235
Nombre IUPAC N-[(4-clorofenil)-fenilmetil]formamida
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)Cl)NC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[alpha-(4-Chlorophenyl)benzyl]formamide
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.7
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido