Learn More
N-Bencil-N-etilanilina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7024713
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92-59-1
Fórmula molecular C15H17N
Peso molecular (g/mol) 211.31
Número MDL MFCD00009037
Clave InChI HSZCJVZRHXPCIA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylbenzylaniline, benzenemethanamine, n-ethyl-n-phenyl, n-ethyl-n-phenylbenzylamine, benzylethylphenylamine, phenylethylbenzylamine, n-ethyl-n-benzylaniline, benzylamine, n-ethyl-n-phenyl, n-ethyl-n-phenyl benzylamine, n-ethyl-n-phenylbenzenemethanamine, amine, benzyl ethyl phenyl
PubChem CID 7098
Nombre IUPAC N-Bencil-N-etilanilina
SMILES CCN(CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyl-N-ethylaniline
Densidad 1.03
Punto de ebullición 163°C to 164°C (6 mmHg)
Temperatura de inflamación >157°C (315°F)
Índice de refracción 1.595
Cantidad 10 g
Número UN UN2274
Beilstein 2099852
Índice Merck 14,3769
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.31
Porcentaje de pureza 98%