Learn More
Éster N-Boc-D-beta-prolina de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7038432
250 mg, 250 miligramos
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314419-65-2
Fórmula molecular C12H21NO4
Peso molecular (g/mol) 243.303
Número MDL MFCD19442798
Clave InChI PKDQVUYUWUHNMG-SECBINFHSA-N
Sinónimo ethyl r-1-boc-3-pyrrolidinecarboxylate, r-1-tert-butyl 3-ethyl pyrrolidine-1,3-dicarboxylate, n-boc-d-beta-proline ethyl ester, ethyl r-1-boc-pyrrolidine-3-carboxylate, r-1-boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid ethyl ester, r-1-n-boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid ethyl ester, 1-o-tert-butyl 3-o-ethyl 3r-pyrrolidine-1,3-dicarboxylate, 1-tert-butyl 3-ethyl 3r-pyrrolidine-1,3-dicarboxylate
PubChem CID 1515160
Nombre IUPAC 1-o-terc-butilo 3-o-etil (3R)-pirrolidina-1,3-dicarboxilato
SMILES CCOC(=O)C1CCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-D-beta-proline ethyl ester
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.3
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
Éster N-Boc-D-beta-prolina de etilo, 97 %, Thermo Scientific™ >