Learn More
N-Boc-N-metil-D-valina, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Description
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
Nombre del producto químico o material | N-Boc-N-methyl-D-valine |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.29 |
Porcentaje de pureza | 95% |
Forma física | Sólido |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction