Learn More
N-Boc-N-metil-D-valina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15418958
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89536-85-6
Fórmula molecular C11H21NO4
Peso molecular (g/mol) 231.29
Número MDL MFCD00076996
Clave InChI XPUAXAVJMJDPDH-MRVPVSSYSA-N
Sinónimo boc-n-methyl-d-valine, r-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino-3-methylbutanoic acid, boc-d-meval-oh, boc-n-me-d-val-oh, n-tert-butoxycarbonyl-n-methyl-d-valine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino-3-methylbutanoic acid, ambotzbaa1045, boc-nalpha-methyl-d-valine, boc-n-alpha-methyl-d-valine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-n-alpha-methyl-d-valine
PubChem CID 7018800
Nombre IUPAC (2R)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl](methyl)amino}-3-methylbutanoic acid
SMILES CC(C)[C@@H](N(C)C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-N-methyl-D-valine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.29
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido