Learn More
Hidróxido óxido de n-butilestaño, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463837
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2273-43-0
Fórmula molecular C4H10O2Sn
Peso molecular (g/mol) 208.83
Número MDL MFCD00013927
Clave InChI WIHMDCQAEONXND-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo stannane, butylhydroxyoxo, butyltin hydroxide oxide, butylstannoic acid, butylstannonic acid, 1-butanestannonic acid, n-butyltin hydroxide oxide, butylhydroxytin oxide, butylhydroxyoxostannane, unii-g34wda7z2e, butylenestannonic acid
PubChem CID 16767
SMILES CCCC[Sn](O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butyltin hydroxide oxide
Cantidad 2500 g
Número UN UN3146
Sensibilidad Hygroscopic
Nombre IUPAC butilo-hidroxi-oxotin
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.81
Porcentaje de pureza 95%