Learn More
Clorhidrato de metiléster N(epsilon)-benziloxicarbonil-L-lisina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N(epsilon)-Benzyloxycarbonyl-L-lysine methyl ester hydrochloride |
Punto de fusión | 115°C to 118°C |
Beilstein | 3578476 |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.81 |
Rotación óptica | +14.5° (c=2 in Water) |
Porcentaje de pureza | 95% |