Learn More
N-Etil-2-nitroanilina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7052646
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10112-15-9
Fórmula molecular C8H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00007091
Clave InChI CQIKVOWCSGXCCG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine,n-ethyl-2-nitro, benzenamine, n-ethyl-2-nitro, n-ethyl-2-nitroaniline, ethyl-2-nitro-phenyl-amine, ethyl-6-nitroaniline, acmc-20ak4v, ethyl 2-nitrophenyl amine, n-ethyl-n-2-nitrophenyl amine #
PubChem CID 82354
Nombre IUPAC N-etil-2-nitroanilina
SMILES CCNC1=CC=CC=C1[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Ethyl-2-nitroaniline
Color Incoloro a naranja
Densidad 1.19 g/mL
Punto de ebullición 168°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Índice de refracción 1.645
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido