Learn More
N-Etil-2-nitroanilina, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-Ethyl-2-nitroaniline |
Color | Incoloro a naranja |
Densidad | 1.19 g/mL |
Punto de ebullición | 168°C (20 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 113°C (235°F) |
Índice de refracción | 1.645 |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.18 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Forma física | Líquido |